missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), DyLight 594, R&D Systems™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG1 Heavy Chain |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | MARG1-2 |
| Konjugera | DyLight 594 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Rat IR27 IgG1 myeloma protein |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Kvantitet | 0.25 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?