Läs mer
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Produktkod. 30231546 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Produktkod. Kvantitet
30231546 0.25 mL
1 options
Produktkod. 30231546 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268397JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Mouse Monoclonal Antibody
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1 Heavy Chain
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona MARG1-2
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen Rat IR27 IgG1 myeloma protein
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1