missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse anti-Rat IgG2b, Clone: RG7/11.1, FITC, Secondary Antibody, BD
Brand: BD Biosciences 553900
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The RG7/11.1 antibody reacts specifically with the Fc region of rat IgG2b. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: RG7/11.1
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Rat
Immunogen: Pooled rat IgG
ELISA, Flow Cytometry
Specifikationer
| Mouse anti-Rat IgG2b | |
| RG7/11.1 | |
| FITC | |
| 0.5 mg | |
| Immunology | |
| Rat |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Secondary | |
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering