missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse anti-Rat IgM Heavy Chain Secondary Antibody (MARM-4), DyLight 550, Novus Biologicals™

Produktkod. 30232655 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30232655 0.25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30232655 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268381R
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgM Heavy Chain
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona MARM-4
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Värd art Mouse
Immunogen IR202 rat IgM myeloma protein
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3507
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.