missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SEC22L3, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16109975
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μL
Förpackningsstorlek:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16109975 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16109975 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00009117A01.50uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant SEC22L3.

The protein encoded by this gene is a member of the SEC22 family of vesicle trafficking proteins. It is localized at the endoplasmic reticulum and it is thought to play a role in the early stages of the ER-Golgi protein trafficking. There are two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms described for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: VIFFACVVRVRDGLPLSASTDFYHTQDFLEWRRRLKSLALRLAQYPGRGSAEGCDFSIHFSSFGDV

Specifikationer

Antigen SEC22L3
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant SEC22L3.
Formulering 50% glycerol
Gen SEC22C
Genaccessionsnr. NM_032970
Gene Alias DKFZp761F2321/MGC13261/MGC5373/SEC22L3
Gensymboler SEC22C
Värd art Mouse
Immunogen SEC22L3 (NP_116752, 3 a.a. ∽ 68 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Kvantitet 50 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9117
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.