missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SRA1, Mouse, Clone: 1D4H8, Abnova™

Produktkod. 16060186
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16060186 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16060186 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB10409.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant SRA1.

This gene is involved in transcriptional coactivation by steroid receptors. There is currently data suggesting this gene encodes both a noncoding RNA that functions as part of a ribonucleoprotein complex and a protein coding mRNA. Increased expression of both the transcript and the protein is associated with cancer. [provided by RefSeq

Specifikationer

Antigen SRA1
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 1D4H8
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse monoclonal antibody raised against recombinant SRA1.
Utspädning ELISA (1:10000) Western Blot (1:500-1:2000) Immunohistochemistry (1:200-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In ascites (0.03% sodium azide)
Gen SRA1
Gene Alias MGC87674/SRA/SRAP/STRAA1/pp7684
Gensymboler SRA1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to human SRA1.
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10011
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.