Läs mer
R&D Systems™ Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B (NP_296371) VersaClone cDNA
Produktkod. 18763489
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18763489 10 μg
1 options
Produktkod. 18763489 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_296371
Gen-ID (Entrez) 10673
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Art Mouse
Kvantitet 10 μg