Läs mer
Proteintech™ Mus BAFF ELISA Utrustning
Produktkod. 16871616 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Mus
Produktkod. 16871616
Brand: Proteintech™ KE1002696T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE10026 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). BAFF ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen BAFF.
  • Analysen känner igen mus BAFF. En antikropp specifik för BAFF har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • BAFF-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp av biotinylerad specifik för BAFF för att detektera det infångade BAFF-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
  • TNFSF13B, även benämnd BAFF, BLYS, TALL1, TNFSF20, ZTNF4 och CD257, är ett cytokin som binder till TNFRSF13B/TACI och TNFRSF17/BCMA. TNFSF13B är lokaliserat i kromosomregion 13q32-q34 och är inblandad i regleringen av immunsvaret mot infektioner, autoimmuna sjukdomar och inflammation.
  • Detta cytokin uttrycks i B-cellshärstamningsceller och fungerar som en potent B-cellsaktivator. Det har också visat sig spela en viktig roll i proliferation och differentiering av B-celler.
  • På placentanivå tror man att TNFSF13B har en antiapoptotisk effekt.
  • TNFSF13B är överuttryckt i flera autoimmuna patienter även om mekanismen bakom denna funktion är oklar.
Specifica
Tillträdesnummer NP_001334238
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 23 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 24099
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q9WU72
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Mouse BAFF ELISA Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine