Läs mer
GIBCO™ Mouse (Balb-c) Microsomes
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Givarkälla | Pooled |
| Kön | Male |
| Fysisk form | Frozen |
| Vävnad | Liver |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Värd art | Mouse |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Produkttyp | Mouse Microsome |
| Innehåll och lagring | Store between -60°C and -85°C. |
| Formatera | Tube |
| Visa mer |