Läs mer
Invitrogen™ Mus Beta Endorfin ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
Beta-endorfin är en opioidneuropeptid som produceras av neuroner i hypofysen och släpps ut i cirkulationssystemet, eller produceras av hypotalamus, och släpps ut i hjärnan och ryggmärgen genom nervfibrer. Prekursorpolypeptiden för beta-endorfin är pro-opiomelanokortin.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01193 |
| Analysintervall | 15,63 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 9.38 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 18976 |
| Gensymbol | POMC |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |