Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Bladder Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18235331 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18235331 1 mg
1 options
Produktkod. 18235331 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 SEK
    5930.40 SEK / 1mg
    Save 339.60 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
The Mouse Bladder Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Mouse Normal Tissue: Bladder
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Mouse
Värd art Mouse
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Bladder Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only