Läs mer
R&D Systems™ Mouse BMP-4 (NP_031580.2) VersaClone cDNA
Kvantitet:
10 μg
Spécification
Spécification
| Gen | BMP-4 |
| Tillträdesnummer | NP_031580.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 652 |
| Gene Alias | BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Kvantitet | 10 μg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu