Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Produktkod. 18797693
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18797693 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18797693 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82060695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.00 SEK
    4898.25 SEK / 0.1mg
    Save 281.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
The Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Brain
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhet Protein
Testspecificitet Membrane Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Mouse
Värd art Mouse
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only