Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Brain Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18637871 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18637871 5 Slides
1 options
Produktkod. 18637871 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278112
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Mouse
För användning med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.