Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18730844 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
:
1mg
Produktkod.
18730844 1mg
1 options
Produktkod. 18730844 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059657
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, SDS-Page, Western Blot
Vävnad Brain
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhet Protein
Testspecificitet Total Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Mouse
Värd art Mouse
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only