Läs mer
Invitrogen™ Muskomplement C5a ELISA Utrustning
Produktkod. 15475273
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15475273
Brand: Invitrogen™ EMHC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Muskomplementet C5a (HC) ELISA kvantifierar Ms komplement C5a i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta Ms Compelemnt C5a. Metodens princip Muskomplementet C5a fastfassandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är den femte komponenten av komplement, som spelar en viktig roll i inflammatoriska och celldödande processer. Detta protein består av alfa- och betapolypeptidkedjor som är sammanlänkade med en disulfidbrygga. En aktiveringspeptid, C5a, som är ett anafylatoxin som har potent spasmogen och kemotaktisk aktivitet, härrör från alfapolypeptiden via klyvning med ett konvertas. Den makromolekylära C5b-klyvningsprodukten kan bilda ett komplex med C6-komplementkomponenten, och detta komplex är grunden för bildandet av membranattackkomplexet, vilket inkluderar ytterligare komplementkomponenter. Mutationer i denna gen orsakar komplementkomponent 5-brist, en sjukdom där patienter visar en benägenhet för allvarliga återkommande infektioner. Defekter i denna gen har också kopplats till en känslighet för leverfibros och till reumatoid artrit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P06684
Analysintervall 1,64 till 100 pg/ml
Analyskänslighet 1.5 pg/mL
Kalibreringsområde 1,5 pg/ml till 400 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus BLC, CD27, CD30 Ligand, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, G-CSF, GM-CSF, ICAM-1, IFN-gamma, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL, IL, IL-10, IL, IL-1 IL-13, IL-15, IL-17, IL-21, KC, Leptin, LIX, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, PF-4, RANTES, TARC, TCA-3, TNF alfa, TNFRI, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 15139
Gensymbol C5, C5a, He
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Utveckling
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym RP23-223C17.1, C5, C5a, He
Mål Komplement C5a
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter