Läs mer
R&D Systems™ Mouse CACHD1 (NP_932154.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702187
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18702187 10 μg
1 options
Produktkod. 18702187 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13505.81 SEK
    11975.25 SEK / 10µg
    Save 1530.56 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Gen CACHD1
Tillträdesnummer NP_932154.1
Gen-ID (Entrez) 57685
Gene Alias cache domain containing 1, Cache domain-containing protein 1, KIAA1573VWFA and cache domain-containing protein 1, RP4-655E10.1, von Willebrand factor type A and cache domain containing 1, VWCD1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg