Läs mer
R&D Systems™ Mouse Carboxypeptidase E/CPE (NP_038522.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18401150
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18401150 10 μg
1 options
Produktkod. 18401150 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3431
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Carboxypeptidase E/CPE
Tillträdesnummer NP_038522.2
Gen-ID (Entrez) 1363
Gene Alias carboxypeptidase E, Carboxypeptidase H, CPE, CPH, CPH-1, EC 3.4.17, EC 3.4.17.10, Enkephalin convertase, Prohormone-processing carboxypeptidase
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg