missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse Ccd1/DIXDC1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18030742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18030742 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18030742 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF5599

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

Ccd1/DIXDC1 Polyclonal specifically detects Ccd1/DIXDC1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Ccd1/DIXDC1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Genaccessionsnr. Q80Y83
Gene Alias CCD1, Coiled-coil protein DIX1, Coiled-coil-DIX1, DIX domain containing 1, DIX domain-containing protein 1, Dixdc1, dixin, Kiaa1735, KIAA1735coiled-coil-DIX1
Gensymboler DIXDC1
Värd art Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse Ccd1/DIXDC1 Gln481-Asn711 Accession # Q80Y83
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 85458
Testspecificitet Detects mouse Ccd1/DIXDC1 in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.