Läs mer
Proteintech™ Mus CCL11/Eotaxin ELISA Utrustning
Produktkod. 16841636 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16841636 Mus
1 options
Produktkod. 16841636 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1004396T
KE10043 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). CCL11 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen CCL11.
  • Analysen känner igen mus CCL11. En antikropp specifik för CCL11 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • CCL11-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus CCL11 för att detektera det infångade mus-CCL11-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • CCL11 även kallat Eotaxin, upptäcktes ursprungligen som en eosinofilspecifik kemoattraktant. CCL11 spelar en central roll i både allergiska och icke-allergiska inflammatoriska reaktioner genom att rekrytera immunceller som eosinofiler, basofiler och Th2-lymfocyter.
  • CCL11 binder till kemokinreceptorerna CCR2, CCR3 och CCR5, med högsta affinitet till CCR3.
  • Höga nivåer av CCL11 har beskrivits vid flera kroniska inflammatoriska sjukdomar, såsom allergisk rinit, atopisk dermatit, astma, gastrointestinala sjukdomar och reumatoid artrit.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC027521
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 2.9 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 20292
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P48298
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse CCL11/Eotaxin ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine