Läs mer
R&D Systems™ Mouse CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 x 96-well Plate
Beskrivning
The Mouse CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CCL17/TARC in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.80 - 500pg/mL |
| Analyskänslighet | 5pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse TARC |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 20295 |
| Kvantitet | 1 x 96-well Plate |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |