Läs mer
Invitrogen™ Mus MCP-1/CCL2 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15561137
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Produktkod. 15561137
Brand: Invitrogen™ 88739122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Monocyte Chemoattractant Protein-1/CCL2 (MCP-1) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-MCP-1. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10148
Analysintervall 15 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate: 1X TMB Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias Acidic seminal fluid protein; AI323594; C-C motif chemokine 2; C-C motif chemokine ligand 2; Ccl2; chemokine (C-C motif) ligand 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; immediate-early serum-responsive JE protein; immediate-early serum-responsive protein JE; Je; MCAF; Mcp1; MCP-1; MCP1A; MCP-1A; MGC9434; Monocyte chemoattractant protein 1; monocyte chemoattractant protein-1; monocyte chemotactic and activating factor; Monocyte chemotactic protein 1; monocyte chemotactic protein 1A; Monocyte secretory protein JE; monocyte-chemoattractant protein-1 precursor; platelet-derived growth factor-inducible protein JE; RP23-350G1.3; SCYA2; Sigje; small inducible cytokine A2; small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous to mouse Sig-je); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2; small inducible gene JE; small-inducible cytokine A2; SMC-CFAcidic seminal fluid protein; AI323594; C-C motif chemokine 2; C-C motif chemokine ligand 2; Ccl2; chemokine (C-C motif) ligand 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; immediate-early serum-responsive JE protein; immediate-early serum-responsive protein JE; Je; MCAF; Mcp1; MCP-1; MCP1A; MCP-1A; MGC9434; Monocyte chemoattractant protein 1; monocyte chemoattractant protein-1; monocyte chemotactic and activating factor; Monocyte chemotactic protein 1; monocyte chemotactic protein 1A; Monocyte secretory protein JE; monocyte-chemoattractant protein-1 precursor; platelet-derived growth factor-inducible protein JE; RP23-350G1.3; SCYA2; Sigje; small inducible cytokine A2; small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous to mouse Sig-je); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2; small inducible gene JE; small-inducible cytokine A2; SMC-CF; IL-21; IL-22; IL-D110; IL-TIF; ILTIF; TIFIL-23; TIFa; zcyto18
Gen-ID (Entrez) 20296
Gensymbol IL-21,IL-22,IL-D110,IL-TIF,ILTIF,TIFIL-23,TIFa,zcyto18
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Monocyt kemotaktisk protein 1
Mål CCL2 (MCP-1)
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter