missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gibco™ Mouse CCL20 (MIP-3 alpha) Recombinant Protein, PeproTech®

Produktkod. 17871703
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17871703

Brand: Gibco™ 2502720UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Recombinant Murine MIP-3alpha is a 7.9 kDa protein containing 70 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3alpha), also called CCL20, is expressed in the liver, lungs, lymph nodes and peripheral blood lymphocytes. MIP-3alpha is strongly up regulated by inflammatory signals, and down regulated by the anti-inflammatory cytokine IL-10. MIP3alpha signals through the G protein-coupled receptor, CCR6, and acts as a chemoattractant to lymphocytes and dendritic cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer O89093
För användning med (applikation) Functional Assay
Formulering protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 20297
Molekylvikt (g/mol) 7.9 kDa
Namn Mouse CCL20 (MIP-3 alpha)
Kvantitet 20 μg
Källa E. coli
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1 EU/ μg
Gene Alias beta chemokine exodus-1; beta-chemokine exodus-1; CC chemokine LARC; CC chemokine ST38; C-C motif chemokine 20; C-C motif chemokine ligand 20; Ccl20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); chemokine (C-C motif) ligand 20; CKb4; Exodus; exodus-1; LARC; Liver and activation-regulated chemokine; macrophage inflammatory protein 3 alpha; MIP 3 A; MIP 3 A; MIP 3 alpha; MIP 3 A; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 a; MIP-3 [a]; MIP3A; MIP-3 A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20; small inducible cytokine subfamily A20; small-inducible cytokine A20; St38
Vanligt namn CCL20
Gensymbol CCL20
Biologisk aktivitet Determined by its ability to chemoattract murine CCR6-transfected HEK293 cells using a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens ASNYDCCLSY IQTPLPSRAI VGFTRQMADE ACDINAIIFH TKKRKSVCAD PKQNWVKRAV NLLSLRVKKM
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem E. coli
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.