Läs mer
Proteintech™ Mus CCL3 ELISA Utrustning
Produktkod. 16841616 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16841616 Mus
1 options
Produktkod. 16841616 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1002396T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE10023 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen CCL3 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus CCL3.
  • Analysen känner igen mus CCL3. En antikropp specifik för mus CCL3 har förbelagts på mikrobrunnarna. Mus-CCL3-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus CCL3 för att detektera det infångade mus-CCL3-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Chemokine (CC-motiv) ligand 3 (CCL3), även känd som MIP-1 alfa, tillhör familjen kemokiner. CCL3 har hittats i det centrala nervsystemet och dess besläktade receptorer, CCR1 och CCR5, har rapporterats uttryckas av astrocyter, mikroglia och neuroner. CCL3 och dess receptorer, CCR1 och CCR5, bidrar också till utvecklingen av bensjukdom vid multipelt myelom genom att stödja tumörtillväxt och reglera osteoklastdifferentiering.
  • CCL3 är också associerad med regleringen av celltillväxt, angiogenes och metastaser av olika tumörer såsom melanom, njurcellscancer och kolorektal cancer.
  • Dessutom förbättrar CCL3 cellmigration och metastasering genom att uppreglera matrix metalloproteinas-2 (MMP)-2 uttryck i kondrosarkomceller.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_035467
Analysintervall 1,95 till 125 pg/ml
Analyskänslighet 0.03 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 20302
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P10855
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse CCL3 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine