Läs mer
Gibco™ Mus (CD-1) Kryokonserverade hepatocyter, plåtbar hona
Produktkod. 10334920
Change view
Kvantitet:
1 injektionsflaska, 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10334920 1 injektionsflaska, 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 10334920 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer MSCP20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mus (CD-1) Kryokonserverade hepatocyter, plåtbar hona
Dessa plåtbara kryokonserverade honmus-hepatocyter (CD-1) har karakteriserats för allmänna fas I- och fas II-läkemedelsmetaboliserande enzymaktiviteter.
Celler per flaska: 4-8
miljoner Få de resultat du behöver med GIBCO Hepatocyter
Högkvalitativa hepatocyter, med hög viabilitet, in vivo-liknande enzymexpressionsnivåer och ⁄korrekt cellmorfologi ökar förmågan att dra in vitro in vivo korrelationer och fatta sunda beslut om en förenings öde. Erfarna tekniker och patentskyddade isoleringstekniker i kombination med stränga frisättningsspecifikationer säkerställer att du får kryokonserverade hepatocyter av högsta kvalitet.
Varje parti testas för:
  • Fas I och II enzymaktiviteter
  • Rätt morfologi
  • Viabilitet i allmänhet >75 %
  • Fästeffektivitet
  • Monolagerbildning och integritet
    Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
    Relaterade länkar:
    Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter
    Lär dig om hela vår serie av hepatocyter ,
    Notera:
    Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Flaskor med kryokonserverade hepatocyter bör förvaras i en kryolagringsdewar eller -135 C °frys.
    Celltyp Hepatocyter
    Form Kryokonserverad
    Kön Kvinnlig
    Art Mus
    Givarkälla Poolad
    Antal celler 4-8 x 10^6
    Produktlinje Gibco
    Produkttyp Hepatocyter
    Kvantitet 1 injektionsflaska, 1,5 ml