Beskrivning
Dessa plattorbara kryoskyddade hanmus (CD-1) hepatocyter har karakteriserats för generella enzymaktiviteter i fas I och fas II som metaboliserar läkemedel.
Celler per flaska: 4–8 mil.
Få de resultat du behöver med GIBCO™ hepatocyter
Hepatocyter av hög kvalitet, med hög livskraft, korrekt cellmorfologi och metabolisk funktion, ökar förmågan att dra in vitro/in vivo-korrelationer och fatta välgrundade beslut om en förenings öde. Erfarna tekniker och proprietära isoleringstekniker kombinerat med strikta frisättningsspecifikationer säkerställer att du får kryobevarade hepatocyter av högsta kvalitet.
Varje parti testas för:
- Livsduglighet ≥75 %
- Fästningseffektivitet
- Monolagerbildning och integritet
- Sammanflöde >80 % på dag 3
- Fas I och II enzymaktiviteter
Endast för forskningsbruk. Inte avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning hos människor eller djur.
Anmärkning:
Dessa produkter kräver leverans i LN2 ångdewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kryolagringsdewar eller -135 C °frys. |
| Celllinje | Primärskola |
| Celltyp | Hepatocyter |
| Typ av kultur | Hepatocytcellkultur |
| Form | Kryokonserverad |
| Kön | Manlig |
| Art | Mus |
| Vävnad | Lever |
| Givarkälla | Poolad |
| Antal celler | 4-8 x 10 6 |
| Visa mer |