Läs mer
Mouse CD11b/Integrin alpha M Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
2230.00 SEK - 5035.00 SEK
Specifikationer
Antigen CD11b
Klona 1250D
Utspädning Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18792697
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB11242-SP
25 μg
2230.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18761457
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB11242-100
100 μg
5035.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
CD11b
Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, Integrin alpha M, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), ITGAM, Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
MouseCD11b/Integrin alpha M synthetic peptide, Accession # P11215
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
1250D
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
P11215
3684
IgG
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer