missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse CD40 Ligand/TNFSF5 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18795177
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18795177 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18795177 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer FAB1163N100UG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

CD40 Ligand/TNFSF5 Monoclonal specifically detects CD40 Ligand/TNFSF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD40 Ligand/TNFSF5
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 208109
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Alexa Fluor 700
Utspädning Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulering Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. P27548
Gene Alias CD154, CD154 antigen, CD40 antigen ligand, CD40 ligand, CD40L, CD40-L, CD40LG, CD40LIGM, gp39, hCD40L, HIGM1, T-B cell-activating molecule, T-BAM, T-cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TNFSF5, TNFSF5IMD3, TRAP, TRAPtumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5 (hyper-IgM syndrome), tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Gensymboler CD40LG
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD40 Ligand/TNFSF5 Glu61-Leu260 Accession # P27548
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 959
Testspecificitet Detects mouse CD40 Ligand in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CD27 Ligand, rmCD30 Ligand, or recombinant human CD40 Ligand is observed.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG2a
Produktlinje R&D Systems
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only (RUO)

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.