missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse CD40/TNFRSF5 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
CD40/TNFRSF5 Monoclonal specifically detects CD40/TNFRSF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD40/TNFRSF5 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 1C10 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugera | Alexa Fluor 594 |
| Utspädning | Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells |
| Formulering | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Alias | B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5 |
| Gensymboler | CD40 |
| Visa mer |
For Research Use Only (RUO)
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?