missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse CD40/TNFRSF5 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
CD40/TNFRSF5 Monoclonal specifically detects CD40/TNFRSF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD40/TNFRSF5 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 1C10 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugera | Alexa Fluor 647 |
| Utspädning | Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells |
| Formulering | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Alias | B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5 |
| Gensymboler | CD40 |
| Visa mer |
For Research Use Only (RUO)
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?