missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse CL-L1/COLEC10 (NP_775598.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | COLEC10 |
| Tillträdesnummer | NP_775598.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 10584 |
| Gene Alias | CL-34, CL-L1, CLL1collectin 34, COLEC10, collectin liver 1, Collectin liver protein 1, collectin sub-family member 10 (C-type lectin), collectin-10, Collectin-34, MGC118794, MGC118795 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?