Läs mer
R&D Systems™ Mouse CNTF (NP_740756.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18701367
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18701367 10 μg
1 options
Produktkod. 18701367 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
Gen CNTF
Tillträdesnummer NP_740756.1
Gen-ID (Entrez) 1270
Gene Alias ciliary neurotrophic factor, HCNTF
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg