Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18748963 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
:
1mg
Produktkod.
18748963 1mg
1 options
Produktkod. 18748963 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059659
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Mouse Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Mouse Normal Tissue: Colon
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Mouse
Värd art Mouse
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Macrophage, Mouse Pervanadate Stimulated Lysate
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only