Läs mer
Proteintech™ Mus CX3CL1 ELISA Utrustning
Handla allt Proteintech Produkter
Immunoassay Kit Format:
96-brunnsplatta
Beskrivning
Detta kit innehåller en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
- Antikropp specifik för mus CX3CL1 har förbelagts på mikrobrunnarna
- Mus CX3CL1-protein i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation
- Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus CX3CL1 för att detektera det fångade mus-CX3CL1-proteinet
- För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av Tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0,625 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.09 ng/mL |
| Analysera | Smörgås ELISA |
| Immunoassay Kit Format | 96-brunnsplatta |
| Provtyp | Cellkultursupernatant, Plasma, Serum, Vävnadslysater |
| Värd art | Mus |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Mouse CX3CL1 ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine