Läs mer
R&D Systems™ Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CXCL12/SDF-1 alpha in cell culture supernates (10 ul), serum (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Analysintervall | 0.16 - 10ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.069ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse SDF-1 alpha |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 20315 |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnsplatta |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (10uL),Serum (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?