Läs mer
Proteintech™ Mus CXCL2 ELISA Utrustning
Produktkod. 16831616 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16831616 Mus
1 options
Produktkod. 16831616 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1002296T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
KE10022 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). CXCL2 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen CXCL2.
  • Analysen känner igen mus CXCL2. En antikropp specifik för CXCL2 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • CXCL2-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för CXCL2 för att detektera det infångade CXCL2-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
  • Cxcl2, även känd som makrofaginflammatoriskt protein 2-alfa (Mip2-alpha), är en medlem av CXC-kemokinfamiljen som binder till CXC-kemokinreceptor 2 (Cxcr2).
  • Cxcl2 produceras huvudsakligen av makrofager, endotelceller, epitelceller och tumörceller. Cxcl2 spelar viktiga roller i olika biologiska framsteg såsom angiogenes, inflammation, immunsvar och cancerbiologiska beteenden.
  • Under inflammatoriska tillstånd i CNS kan mikroglia och astrocyter utsöndra Cxcl2 såväl som andra kemokiner, vilket inducerar kemotaxi och infiltration av cirkulatoriska neutrofiler.
  • Tidigare studier tyder faktiskt på att Cxcl2 är involverad i Alzheimers sjukdom, multipel skleros och hjärnischemi.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033166
Analysintervall 31,25 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 20.5 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 20310
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P10889
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human TIMP1 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine