Läs mer
Invitrogen™ Mus D-Dimer ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
Fibrinogen är huvudproteinet i blodkoagulationssystemet. Den består av två identiska underenheter som innehåller tre polypeptidkedjor: alfa, beta och gamma. Processen för blodkoagulering resulterar i aktivering av fibrinogen till fibrin genom trombin- och fibrinpolymerisation. Fibrinkoagel smälts sedan av plasmin och fibrinnedbrytningsprodukter med olika molekylvikter frigörs i blodomloppet.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | E9PV24 |
| Analysintervall | 78,13 till 5000 ng/ml |
| Analyskänslighet | 46.88 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 14161 |
| Gensymbol | FGA |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |