Läs mer
R&D Systems™ Mouse DLL1 (NP_031891.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18481160
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18481160 10 μg
1 options
Produktkod. 18481160 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen DLL1
Tillträdesnummer NP_031891.2
Gen-ID (Entrez) 28514
Gene Alias Delta, delta (Drosophila)-like 1, Delta 1, Delta1, delta-like 1 (Drosophila), delta-like protein 1, DL1, Drosophila Delta homolog 1, H-Delta-1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg