Learn More
R&D Systems™ Mouse FGF-15 (NP_032029.1) VersaClone cDNA
Product Code. 18724067
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. Quantity Unit Size
18724067 10 μg 10µg
1 options
Product Code. 18724067 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC3337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Gene FGF-15
Accession Number NP_032029.1
Gene ID (Entrez) 9965
Gene Alias FGF15, FGF-19
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.