Läs mer
Mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
2015.00 SEK - 5065.00 SEK
Specifikationer
Antigen Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Klona 983810
Utspädning ELISA
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18713937
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB97271-SP
25 μg
2015.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18740517
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB97271-100
100 μg
5065.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
ELISA
Monoclonal
Supernatant
Mouse
P97321
2191.0
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
983810
ELISA
Unconjugated
Rat
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP, Leu26-Asp761, Accession No. P97321
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in direct ELISAs.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer