Läs mer
Proteintech™ Mus G-CSF ELISA Utrustning
Produktkod. 16861616 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16861616 Mus
1 options
Produktkod. 16861616 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1002596T
KE10025 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen G-CSF ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus G-CSF.
  • Analysen känner igen mus G-CSF. En antikropp specifik för mus G-CSF har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Mus-G-CSF-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus G-CSF för att detektera det fångade mus G-CSF proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF), även kallad CSF3, är ett skyddande cytokin med antiinflammatoriska effekter. G-CSF är viktigt för att främja överlevnaden av cellerna i granulocytlinjen och proliferation och migrering av neutrofiler såväl som trofoblastceller. G-CSF verkar genom att binda till sin receptor G-CSFR (även kallad CSF3R), som efter bindning med G-CSF aktiverar den kanoniska Janus kinas (Jak)/signalomvandlaren, activator of transcription (STAT) och Ras/Raf/MAP kinasvägarna. G-CSF stimulerar kraftigt proliferation och frisättning av perifera blodprogenitorceller i blodomloppet och används därför för att behandla neutropeni efter kemoterapi.
  • Vidare är G-CSF-nivåerna förhöjda vid intensiv träning, vilket leder till ökat antal neutrofiler, vilket främst beror på fördröjd neutrofil apoptos.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_034101
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 0.8 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 12985
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P09920
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse G-CSF ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine