Läs mer
R&D Systems™ Mouse Galectin-3 (NP_034835.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18761077
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18761077 10 μg
1 options
Produktkod. 18761077 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Specifikationer
Gen Galectin-3
Tillträdesnummer NP_034835.1
Gen-ID (Entrez) 3958
Gene Alias AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg