Läs mer
Mouse Galectin-9 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 30306036
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
30306036 100 μg
1 options
Produktkod. 30306036 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer IC3535G100UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Galectin-9
Användningsområden Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona 766428
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulering Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Genaccessionsnr. O08573-2
Gene Alias ecalectin, gal-9, GAL9, galectin 9, galectin-9, Galectin9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein
Värd art Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse Galectin-9 (short isoform), Ala2-Thr322, Accession # O08573-2
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3965
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Form Purified
Isotyp IgG2b