Läs mer
Invitrogen™ Mus Gamma Globulin
Produktkod. 11849220
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11849220 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11849220 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31878
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Muskontroll
Koncentrationen kan variera något från parti till parti, se lot-specifikt datablad för exakt koncentration. Förvaring: Efter öppning, späd ut endast tillräckligt med antikroppar för en enda dags användning. Ursprungsland: USA.
Isotypen av en primär antikropp och den tillämpning den används i kan leda till bakgrundsfärgning. Primärt bakgrundsbrus av antikroppar kan orsakas av att binda till Fc-receptorer på målceller; genom ospecifika interaktioner med cellulära proteiner, kolhydrater och lipider; eller genom cellens autofluorescens. Isotypkontrollantikroppar kan fungera som negativa kontroller för att hjälpa till att särskilja ospecifika bakgrundssignaler från specifika antikroppssignaler eftersom de saknar relevant specificitet för ett målantigen. Även om isotypkontroller oftast används inom flödescytometri, är de användbara i andra tillämpningar såsom kromatikimmunprecipitation (ChIP), immunohistokemi och gelskiftningar. Isotypkontroller bör matcha primärantikroppens art och isotyp så att nivån av specifik färgning av primär antikropp kan fastställas korrekt. Om man använder direkt märkta primära antikroppar fungerar isotypkontrollen bäst om den är konjugerad med samma etikett som testantikroppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Mus Gamma Globulin
Kvantitet 10 mg
Koncentration 11.0 mg/mL
Formulering PBS utan konserveringsmedel; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, chipanalys, immunfällning, flödescytometri
Isotyp Ig