Läs mer
R&D Systems™ Mouse gamma-Sarcoglycan/SGCG (NP_036022.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702407
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18702407
Brand: R&D Systems™ RDC3745
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen gamma Sarcoglycan
Tillträdesnummer NP_036022.1
Gen-ID (Entrez) 6445
Gene Alias 35 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 35DAG, A4, DAGA4, DAGA4,35kD dystrophin-associated glycoprotein, DMDA, DMDA1, gamma sarcoglycan, gamma-sarcoglycan, Gamma-SG, LGMD2C, LGMDR5, MAM, MGC130048, sarcoglycan, gamma (35kD dystrophin-associated glycoprotein), sarcoglycan, gamma (35kDa dystrophin-associated glycoprotein), SCARMD2, SCG3, SCG3LGMD2C, TYPE
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg