Läs mer
R&D Systems™ Mouse GDF-8/Myostatin (NP_034964.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18791607
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18791607 10 μg
1 options
Produktkod. 18791607 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Specifikationer
Gen GDF-8/Myostatin
Tillträdesnummer NP_034964.1
Gen-ID (Entrez) 2660
Gene Alias GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg