Läs mer
R&D Systems™ Mouse GDF-9 (AAA53035.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18741207
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18741207 10 μg
1 options
Produktkod. 18741207 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Gen GDF-9
Tillträdesnummer AAA53035.1
Gen-ID (Entrez) 2661
Gene Alias GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg