Läs mer
R&D Systems™ Mouse GRIN2A/NMDAR2A (NP_032196.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18713307
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18713307 10 μg
1 options
Produktkod. 18713307 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3509
Specifikationer
Gen NMDA R, NR2A Subunit
Tillträdesnummer NP_032196.2
Gen-ID (Entrez) 2902
Gene Alias EPND, FESD, GluN1, GluN2A, LKS, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR2A Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMDAR2A, NMD-R1, NR1, NR2A
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg