Läs mer
R&D Systems™ Mouse HB-EGF DuoSet ELISA
Produktkod. 18767126
Formatera:
96-well Plates
Produktkod. 18767126
Brand: R&D Systems™ DY823905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Mouse HB-EGF DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse HB-EGF DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse HB-EGF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Kit
Art Mouse
Bindande mål HB-EGF
Formatera 96-well Plates
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 1839
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.