missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse HB-EGF DuoSet ELISA
Beskrivning
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Mouse HB-EGF DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse HB-EGF.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Art | Mouse |
| Bindande mål | HB-EGF |
| Formatera | 96-brunnsplattor |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1839 |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
For Research Use Only.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?